Silber(II)oxid

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

207850100 207850500
ACRO207850100EA 64 EUR
ACRO207850100 ACRO207850500
Silber(II)oxid
Silber(II)oxid
Formel: AgO
Dichte: 7,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044285
CAS-Nummer: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08666

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey to black Powder
Assay 85.5 to 88 % (AG)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR