Bariumiodid Hydrat 98% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
208000500
ACRO208000500EA 85.6 EUR
ACRO208000500
Bariumiodid Hydrat 98% zur Analyse
Bariumiodid Hydrat
Formel: BaI₂·H₂O
Schmelzpunkt: 740 °C
Dichte: 5,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149155
CAS-Nummer: 85017-89-6
EINECS: 237-276-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤12.5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤1000 ppm