Bismut(III)oxid 99.9%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

208071000 208075000 208070025
ACRO208071000EA 63.9 EUR
ACRO208071000 ACRO208075000 ACRO208070025
Bismut(III)oxid 99.9%, reinst
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
Siedepunkt: 1890 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 825 °C
Dichte: 8,9 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Powder
Loss on drying ≤0.2 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Bismuth (Bi) 89.5 to 89.9 %
Sodium (Na) ≤50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR