3',5'-Dihydroxyacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
208630250
ACRO208630250EA 104 EUR
ACRO208630250
3',5'-Dihydroxyacetophenon 97%
3',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 143…147 °C
MDL: MFCD00002290
CAS-Nummer: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %