Kaliumbromat 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

208855000 208850025
ACRO208855000EA 70.8 EUR
ACRO208855000 ACRO208850025
Kaliumbromat 99+%, reinst
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Schmelzpunkt: 350 °C
Dichte: 3,27 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR