Thallium(I)chlorid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

208880250 208881000
ACRO208880250EA 120 EUR
ACRO208880250 ACRO208881000
Thallium(I)chlorid 99%
Thallium(I)chlorid
Formel: ClTl
Siedepunkt: 720 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 7 g/cm³
MDL: MFCD00011274
CAS-Nummer: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09395

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR