Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% (w/w) in Ethylacetat

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide

209010500
ACRO209010500EA 169 EUR
ACRO209010500
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% (w/w) in Ethylacetat
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
Molecular Weight: 318,19 g/mol
Siedepunkt: 77,2 °C
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to amber Solution
Assay ≥50 % w/w Solids

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR