Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

209580100 209580500
ACRO209580100EA 42.5 EUR
ACRO209580100 ACRO209580500
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)

Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid

Formel: C₈H₂₂O₂Si₂
Siedepunkt: 165…166 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009640
CAS-Nummer: 7381-30-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR