Di-(N-succinimidyl)-carbonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
209600250
209600050
ACRO209600250EA
218
EUR
ACRO209600250
ACRO209600050
Di-(N-succinimidyl)-carbonat 98%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formel:
C₉H₈N₂O₇ Schmelzpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009767 CAS-Nummer: 74124-79-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |