EDTA Dikaliumsalz Dihydrat 99%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Edetinsäure Dikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K2 Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Dikaliumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure di-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat

209741000 209745000 209740025
ACRO209741000EA 51 EUR
ACRO209741000 ACRO209745000 ACRO209740025
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat 99%, reinst
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 404.46 g/mol
Schmelzpunkt: 272 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4 to 5 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR