(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP) 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
209800010
209800050
209800250
ACRO209800010EA
28.4
EUR
ACRO209800010
ACRO209800050
ACRO209800250
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP) 98+%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
Formel:
C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂ Schmelzpunkt: 136…140 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011948 CAS-Nummer: 56602-33-6 EINECS: 260-279-1 UN: 1325 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 140 °C |
HPLC | ≥98.0 % |