2-(Methylthio)ethanol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 60 EUR
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Methylthio)ethanol 99%
2-(Methylthio)ethanol
Formel: C₃H₈OS
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002908
CAS-Nummer: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
UN: 3334
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR