Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat 99+% zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Ferrocyankalium Trihydrat, gelbes Blutlaugensalz

211095000 211090025
ACRO211095000EA 56.5 EUR
ACRO211095000 ACRO211090025
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat 99+% zur Analyse
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Molecular Weight: 422.39 g/mol
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1.85 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR