Cadmium(II)iodid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

211462500 211460010
ACRO211462500EA 152 EUR
ACRO211462500 ACRO211460010
Cadmium(II)iodid 99%
Cadmium(II)iodid
Formel: CdI₂
Siedepunkt: 787 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 388 °C
Dichte: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010920
CAS-Nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01657

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR