3-Chlor-4-fluoranilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
211530250 211531000
ACRO211530250EA 26.5 EUR
ACRO211530250 ACRO211531000
3-Chlor-4-fluoranilin 98%
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…47 °C
Dichte: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %