Ammoniumeisen(III)citrat 16,5 - 18,5% Fe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
211840010
211840025
211840100
211842500
ACRO211840010EA
89.7
EUR
ACRO211840010
ACRO211840025
ACRO211840100
ACRO211842500
Ammoniumeisen(III)citrat 16,5 - 18,5% Fe
Ammoniumeisen(III)citrat
Formel:
C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013099 CAS-Nummer: 1185-57-5 EINECS: 214-686-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown-yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 16.5 to 18.5 % (Fe) |