Eisen(III)citrat Hydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ferric citrate
211850010
ACRO211850010EA
109
EUR
ACRO211850010
Eisen(III)citrat Hydrat 98%
Eisen(III)citrat Hydrat
Formel:
C₆H₅FeO₇·xH₂O Molecular Weight: 244,948 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149615 CAS-Nummer: 334024-15-6 EINECS: 249-117-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 18 to 22 % (Fe) |