Benzyltrimethylammoniumchlorid 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

211862500 211860010 211860500
ACRO211862500EA 42.3 EUR
ACRO211862500 ACRO211860010 ACRO211860500
Benzyltrimethylammoniumchlorid 98+%
Benzyltrimethylammoniumchlorid
Formel: C₁₀H₁₆ClN
Schmelzpunkt: 239 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011782
CAS-Nummer: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to cream Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR