Kristallviolett, rein Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid, Hexamethylen-p-rosanilinchlorid, blaues Pyoktanin, Basic Violet 3, Hexamethylviolett, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid, Methylviolett 10B, Methylrosanilin, Methylrosanilium, 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid, CI 42555, Methylrosaniliumchlorid, Gentianaviolett
212120250
212121000
212125000
ACRO212120250EA
32.6
EUR
ACRO212120250
ACRO212121000
ACRO212125000
Kristallviolett, rein Indikator
Kristallviolett
Formel:
C₂₅H₃₀ClN₃ Schmelzpunkt: 173 °C (Zers.) Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011750 CAS-Nummer: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04406 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Sensitivity | (as indicator) Passes test |