Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cadmium nitrate tetrahydrate
212342500
212340010
ACRO212342500EA
130
EUR
ACRO212342500
ACRO212340010
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat 99+%
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat
Formel:
CdN₂O₆·4H₂O Siedepunkt: 132 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 59 °C Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149626 CAS-Nummer: 10022-68-1 EINECS: 233-710-6 UN: 2570 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.002 % (in water) |