Ammoniumcer(IV)nitrat, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
212360010 212360050
ACRO212360010EA 243 EUR
ACRO212360010 ACRO212360050
Ammoniumcer(IV)nitrat, rein
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 %
Titration ≥98.5 %