Mangan(II)acetat Tetrahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäure Mangan(II)salz Tetrahydrat, Mangandiacetat Tetrahydrat
212560500
ACRO212560500EA 115 EUR
ACRO212560500
Mangan(II)acetat Tetrahydrat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Molecular Weight: 245,09 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062552
CAS-Nummer: 6156-78-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 21.8 to 23.0 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm