Kaliumdihydrogenphosphat 99+% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

212590025 212595000
ACRO212590025EA 262 EUR
ACRO212590025 ACRO212595000
Kaliumdihydrogenphosphat 99+% für die Biochemie
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ~ 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.005
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR