Natriumiodid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 66.6 EUR
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
Natriumiodid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Natriumiodid
Formel: NaI
Siedepunkt: 1300 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 661 °C
Dichte: 3,66 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003532
CAS-Nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR