Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (+)-Antimonkalium-L-tartrat Trihydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Trihydrat
212801000
ACRO212801000EA 63.1 EUR
ACRO212801000
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ACS
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Molecular Weight: 667,88 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.0 to 103.0 %
Loss on drying ≤2.7 %
Arsenic (As) ≤0.015 %
Titrable acid or base ≤0.020 meq/g