Tetrabutylammoniumhydroxid 1 M in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
212911000 212918000 212910025
ACRO212911000EA 79.6 EUR
ACRO212911000 ACRO212918000 ACRO212910025
Tetrabutylammoniumhydroxid 1 M in Methanol
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M