Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Cobaltnitrat Hexahydrat, Cobaltdinitrat Hexahydrat

213091000 213095000 213090010 213090050
ACRO213091000EA 93.3 EUR
ACRO213091000 ACRO213095000 ACRO213090010 ACRO213090050
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99%, rein
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 55 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02469

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR