Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltnitrat Hexahydrat, Cobaltdinitrat Hexahydrat
213091000
213095000
213090010
213090050
ACRO213091000EA
93.3
EUR
ACRO213091000
ACRO213095000
ACRO213090010
ACRO213090050
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99%, rein
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel:
Co(NO₃)₂·6H₂O Schmelzpunkt: 55 °C Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149647 CAS-Nummer: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 UN: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,02469 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |