Cobalt(II)sulfat Heptahydrat 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

213101000 213105000 213100025
ACRO213101000EA 75.3 EUR
ACRO213101000 ACRO213105000 ACRO213100025
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat 99+%, reinst
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat
Formel: CoSO₄·7H₂O
Schmelzpunkt: 98 °C
Dichte: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149658
CAS-Nummer: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Red-brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR