Quecksilber(I)chlorid 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 36.1 EUR
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Quecksilber(I)chlorid 99+%, reinst
Quecksilber(I)chlorid
Formel: Cl₂Hg₂
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Dichte: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011043
CAS-Nummer: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05951

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR