Quecksilber(II)nitrat Monohydrat 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

213140500 213142500 213140010
ACRO213140500EA 51.1 EUR
ACRO213140500 ACRO213142500 ACRO213140010
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat 98+%
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat
Formel: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Dichte: 4,3 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149736
CAS-Nummer: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR