Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

213180100 213180250 213181000
ACRO213180100EA 91.2 EUR
ACRO213180100 ACRO213180250 ACRO213181000
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex 99%
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₆BrCuS
Schmelzpunkt: 132 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043295
CAS-Nummer: 54678-23-8
EINECS: 259-292-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to beige to green to grey Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR