Natriumethanolat 21% in Ethanol, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid

213222500 213220010
ACRO213222500EA 45.2 EUR
ACRO213222500 ACRO213220010
Natriumethanolat 21% in Ethanol, rein
Natriumethanolat
Formel: C₂H₅NaO
Siedepunkt: 91 °C
Dichte: 0,868 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012417
CAS-Nummer: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR