4-(Trifluormethyl)benzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
213570050
ACRO213570050EA 30.8 EUR
ACRO213570050
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol 99%
4-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 78…80 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,28 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
MDL: MFCD00004661
CAS-Nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %