Titan(IV)oxid anatas 98+%, Pulver

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Pigment White 6, Titansäureanhydrid anatas, Anatas, Titandioxid anatas

213581000 213580010
ACRO213581000EA 35.6 EUR
ACRO213581000 ACRO213580010
Titan(IV)oxid anatas 98+%, Pulver
Titan(IV)oxid anatas
Formel: TiO₂
Molecular Weight: 79.88 g/mol
Schmelzpunkt: 1855 °C
MDL: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤0.05 % (residue on 44 µm sieve)
pH 7.3 to 8.3 (suspension in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR