Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
213710050
ACRO213710050EA
109
EUR
ACRO213710050
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel:
C₈H₁₂O₂ Molecular Weight: 140,182 g/mol Siedepunkt: 190…192 °C (760 mmHg) Dichte: 1,03 g/cm³ Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001544 CAS-Nummer: 18448-47-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |