2',6'-Difluoracetophenon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2,6-Difluorphenyl)ethan-1-on

214290050
ACRO214290050EA 95.6 EUR
ACRO214290050
2',6'-Difluoracetophenon 98%
2',6'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156.13 g/mol
Siedepunkt: 76…79 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.19 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000328
CAS-Nummer: 13670-99-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR