4'-(Trifluormethyl)acetophenon 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: p-(Trifluormethyl)acetophenon, 4-Acetylbenzotrifluorid, 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on

214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 91.1 EUR
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluormethyl)acetophenon 99%
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Siedepunkt: 79…80 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR