4'-(Trifluormethyl)acetophenon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-(Trifluormethyl)acetophenon, 4-Acetylbenzotrifluorid, 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
214450050
214450010
214450250
ACRO214450050EA
91.1
EUR
ACRO214450050
ACRO214450010
ACRO214450250
4'-(Trifluormethyl)acetophenon 99%
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₇F₃O Siedepunkt: 79…80 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 30…33 °C Dichte: 0,92 g/cm³ Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000401 CAS-Nummer: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 33 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...