Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate

214970250 214971000 214975000 214970100
ACRO214970250EA 76.6 EUR
ACRO214970250 ACRO214971000 ACRO214975000 ACRO214970100
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat 98%, rein
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Molecular Weight: 213.94 g/mol
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR