HEPES Natriumsalz 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
215000250
215001000
215000010
215005000
ACRO215000250EA
50.9
EUR
ACRO215000250
ACRO215001000
ACRO215000010
ACRO215005000
HEPES Natriumsalz 99%
HEPES Natriumsalz
Formel:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Schmelzpunkt: 248 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036463 CAS-Nummer: 75277-39-3 EINECS: 278-169-7 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3 % (K.F.) |
UV | at 260 nm A: ≤0.04 |
pH | 9.5 to 10.5 (1 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on anhydrous substance) |