Linolsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

215040050 215040250 215041000
ACRO215040050EA 58.7 EUR
ACRO215040050 ACRO215040250 ACRO215041000
Linolsäure 99%
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Siedepunkt: 229…230 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR