Eriochromcyanin R, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Chromoxane Cyanine R
215150050
ACRO215150050EA
21.8
EUR
ACRO215150050
Eriochromcyanin R, rein
Eriochromcyanin R
Formel:
C₂₃H₁₅Na₃O₉S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012411 CAS-Nummer: 3564-18-9 EINECS: 222-641-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |