Toluol-α-sulfonylfluorid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

215740010 215740050 215740100 215740500
ACRO215740010EA 47.4 EUR
ACRO215740010 ACRO215740050 ACRO215740100 ACRO215740500
Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Siedepunkt: 80 - 85 °C (0,3 -rr)
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Needles and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR