Folsäure 97%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9

216630100 216630500 216632500
ACRO216630100EA 71.7 EUR
ACRO216630100 ACRO216630500 ACRO216632500
Folsäure 97%, rein
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molecular Weight: 441.41 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR