Aluminiumfluorid Trihydrat 97%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Aluminum fluoride trihydrate

216825000 216820025
ACRO216825000EA 59.4 EUR
ACRO216825000 ACRO216820025
Aluminiumfluorid Trihydrat 97%, reinst
Aluminiumfluorid Trihydrat
Formel: AlF₃·3H₂O
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149141
CAS-Nummer: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00351

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Assay ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR