Eisen(III)chlorid Hexahydrat 99+% zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Eisentrichlorid Hexahydrat

217091000 217095000 217090025
ACRO217091000EA 30.4 EUR
ACRO217091000 ACRO217095000 ACRO217090025
Eisen(III)chlorid Hexahydrat 99+% zur Analyse
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Siedepunkt: 280…285 °C
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange Adhering crystalline powder and/or lumps
Titration Iodometric 99.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤20 ppm
Phosphorous compounds (as PO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR