n-Pentan, wasserfrei 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

217240010 217240025 217240251
ACRO217240010EA 106 EUR
ACRO217240010 ACRO217240025 ACRO217240251
n-Pentan, wasserfrei 99+%, reinst
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 36 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,626 g/cm³
Flammpunkt: –49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR