Calciumsulfat, wasserfrei 99%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum

217521000 217520025 217520100 217525000
ACRO217521000EA 31.9 EUR
ACRO217521000 ACRO217520025 ACRO217520100 ACRO217525000
Calciumsulfat, wasserfrei 99%, rein
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Schmelzpunkt: 1450 °C (Zers.)
Dichte: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149624
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR