(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
217800010 217800050
ACRO217800010EA 39.6 EUR
ACRO217800010 ACRO217800050
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 99+%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Siedepunkt: 153 °C (11 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064114
CAS-Nummer: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +51° to +59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)